Få mere at vide
3'-Deoxyadenosine 5’-Diphosphate Triethylamine Salt (>90%), TRC
Artikelnummer. 30362328
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30362328 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362328 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2320382.5MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 3'-Deoxyadenosine 5'-Diphosphate Triethylamine Salt
Molecular Formula C10H15N5O9P2 •xC6H15N
Quantity 2.5 mg
Synonym 3'-Deoxyadenosine 5’-(Trihydrogen Diphosphate) Triethylamine Salt
InChI Formula InChI=1S/C10H15N5O9P2.C6H15N/c11-8-7-9(13-3-12-8)15(4-14-7)10-6(16)1-5(23-10)2-22-26(20,21)24-25(17,18)19;1-4-7(5-2)6-3/h3-6,10,16H,1-2H2,(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);4-6H2,1-3H3/t5-,6+,10+;/m0./s1
SMILES O[C@H](C[C@@H](COP(OP(O)(O)=O)(O)=O)O1)[C@@H]1N2C3=NC=NC(N)=C3N=C2.CCN(CC)CC
IUPAC Name ((2S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl trihydrogen diphosphatetriethylamine
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.