Description
MTA3 Polyclonal antibody specifically detects MTA3 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | MTA3 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | PerCP |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | member 3, metastasis associated 1 family, member 3, metastasis-associated protein MTA3 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 40-330 of human MTA3 (NP_065795.1).,, Sequence:, AKVVCFYRRRDISNTLIMLADKHAKEIEEESETTVEADLTDKQKHQLKHRELFLSRQYESLPATHIRGKCSVALLNETESVLSYLDKEDTFFYSLVYDPSLKTLLADKGEIRVGPRYQADIPEMLLEGESDEREQSKLEVKVWDPNSPLTDRQIDQFLVVARAVGTFARALDCSSSVRQPSLHMSAAAASRDITLFHAMDTLYRHSYDLSSAISVLVPLGGPVLCRDEMEEWSASEASLFEEALEKYGKDFNDIRQDFLPWKSLTSIIEYYYMWKTTDRYVQQKRLKAAEA |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Show More |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?