Learn More
Beschreibung
ATP5F1 Polyclonal antibody specifically detects ATP5F1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ATP5F1 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 680 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | ATP synthase B chain, mitochondrial, ATP synthase subunit b, mitochondrial, ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit b, ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit b, isoform 1, ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit B1, ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial Fo complex, subunit B1, ATPase subunit b, cell proliferation-inducing protein 47, H+-ATP synthase subunit b, MGC24431, PIG47 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-245 of human ATP5F1 (NP_001679.2).,, Sequence:, MLSRVVLSAAATAAPSLKNAAFLGPGVLQATRTFHTGQPHLVPVPPLPEYGGKVRYGLIPEEFFQFLYPKTGVTGPYVLGTGLILYALSKEIYVISAETFTALSVLGVMVYGIKKYGPFVADFADKLNEQKLAQLEEAKQASIQHIQNAIDTEKSQQALVQKRHYLFDVQRNNIAMALEVTYRERLYRVYKEVKNRLDYHISVQNMMRRKEQEHMINWVEKHVVQSISTQQEKETIAKCIADLKL |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?