Learn More
Beschreibung
Myomegalin Polyclonal antibody specifically detects Myomegalin in Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Myomegalin |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Biotin |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | Cardiomyopathy-associated protein 2, CMYA2, DKFZp781J054, KIAA0454, KIAA0477, MGC75440, MMGLcardiomyopathy associated 2, myomegalin, phosphodiesterase 4D interacting protein, Phosphodiesterase 4D-interacting protein |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-310 of human Myomegalin (NP_071754.3).,, Sequence:, MKGTDSGSCCRRRCDFGCCCRASRRAHYTPYRSGDATRTPQSPRQTPSRERRRPEPAGSWAAAAEEEEAAAAATPWMRDYFAEDDGEMVPRTSHTAAFLSDTKDRGPPVQSQIWRSGEKVPFVQTYSLRAFEKPPQVQTQALRDFEKHLNDLKKENFSLKLRIYFLEERMQQKYEASREDIYKRNIELKVEVESLKRELQDKKQHLDKTWADVENLNSQNEAELRRQFEERQQETEHVYELLENKIQLLQEESRLAKNEAARMAALVEAEKECNLELSEKLKGVTKNWEDVPGDQVKPDQYTEALAQRDK |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?