Learn More
Beschreibung
BRD8 Monoclonal antibody specifically detects BRD8 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | BRD8 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 4B2 |
| Conjugate | Alexa Fluor 532 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | bromodomain containing 8, bromodomain-containing protein 8, Skeletal muscle abundant protein, SMAP2, SMAPp120Skeletal muscle abundant protein 2, Thyroid hormone receptor coactivating protein of 120 kDa, trCP120 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | bromodomain containing 8 - (Uniprot# Q9H0E9) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?