Learn More
Mesothelin Antibody (CL13965) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Mesothelin Monoclonal antibody specifically detects Mesothelin in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Mesothelin |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL13965 |
| Conjugate | Alexa Fluor 700 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CAK1, CAK1 antigen, megakaryocyte potentiating factor, mesothelin, MPFSMRP, Pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor, soluble MPF mesothelin related protein |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This antibody was generated using a recombinant protein sequence of Q13421, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?