Learn More
Calretinin Antibody (CL12836) [Alexa Fluor« 532], Novus Biologicals Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
Calretinin Monoclonal antibody specifically detects Calretinin in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigen | Calretinin |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL12836 |
| Conjugate | Alexa Fluor 532 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | 29 kDa calbindin, CAB29, CAL2, calbindin 2, calbindin 2, (29kD, calretinin), calbindin 2, 29kDa (calretinin), calbindin D29K, calretinin, CR |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This antibody was generated using a recombinant protein sequence of P22676, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?