Learn More
Skytec™ 3530V - Valved P3 Disposable Pre-Formed Cup Shape Respirator
Codice prodotto. 30242967 Sfoglia Tutto Skytec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5/Pk.
Dimensione della confezione:
Pack of 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30242967 5/Pk. Pack of 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30242967 Fornitore Skytec™ N. del fornitore ASR35301AZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 46.80
    € 34.52 / Pack of 5
    Save € 12.28
    26% Off
Visualizza tutte le promozioni
Estimated Shipment: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
The 3500 SERIES disposable respirators offer an outstanding level of protection demonstrated when conducting Face Fit Testing. Having electrostatic filter media allows low breathing resistance and a lightweight outer shell maintains excellent shape.
  • Lightweight, cup shaped respirator
  • Four point headstrap adjustment
  • Preformed nosebridge removes the need for regular adjustment
  • Electrostatic filter media
  • Soft touch elastic
  • PVC Foam Inner Face Seal
  • Conforms to EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR
  • Low Profile Exhalation Valve helps reduce heat and moisture build up
Specifica
Assigned Protection Factor (APF) 20
Certifications/Compliance CE III , UKCA , EN 149:2000 + A1:2009 FFP3 NR
Color White
Design Type Cup/Molded
Disposable Single-use
Filter Type FFP3
Material Polypropylene
Product Type General Purpose Particulate Respirator
Size One Size
With Exhalation Valve Yes
Filtration Layer Material Non-woven Textile
Material Headstrap Latex-Free Elastane,Polyester,Textile Elastic
Nose Piece Material Polyethylene Foam
Quantity 5/Pk.
Sterility Non-sterile
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.