Learn More
Hirschmann™ 384-Well, Non-Treated, Deep-Well - Flat-Bottom, Aluminum Microplate
Code produit. 10291102
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
No. of Wells:
384
missing translation for 'unitSize'
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10291102
missing translation for 'mfr': Hirschmann™ 9242184
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sterility:Non-sterile; Lid:Without Lid
  • Available with fixed or loosely inserted glass inserts
  • Highly pure
  • Chemically inert
Spécification
Lid Without Lid
Description Aluminum-plate without inserts, highly pure
Array 16 x 24
For Use With (Equipment) Individual glass inserts
Material Aluminum
No. of Wells 384
Sterility Non-sterile
Surface Treatment Non-treated
Total Volume (Metric) Well 500 μL
Well Shape Flat Bottom (F-well)
For Use With (Application) PCR
Includes Translucent plastic cover
Quantity 1 Each