Få mere at vide
(3alpha,5beta,17alpha)-13-Ethyl-18,19-dinorpregnane-3,17-diol, TRC
Artikelnummer. 30380058
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30380058 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30380058 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE67851050MG
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material (3alpha,5beta,17alpha)-13-Ethyl-18,19-dinorpregnane-3,17-diol
CAS 87304-65-2
Molecular Formula C21H36O2
Quantity 50 mg
Synonym 13β,17α-Diethyl-3α,17β-dihydroxy-5β-gonane
InChI Formula InChI=1S/C21H36O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h14-19,22-23H,3-13H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
SMILES C(C)[C@@]12[C@]([C@]3([C@](CC1)([C@@]4([C@](CC3)(C[C@H](O)CC4)[H])[H])[H])[H])(CC[C@]2(CC)O)[H]
IUPAC Name (3R,5R,8R,9R,10S,13S,14S,17S)-13,17-diethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molecular Weight (g/mol) 320.51
Formula Weight 320.27
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.