Läs mer
Läs mer
(3RS,4SR)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-phenylpiperidine Hydrochloride (rac-trans-Desfluoroparoxetine Hydrochloride), Mikromol™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Beskrivning
(3RS,4SR)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-phenylpiperidine Hydrochloride (rac-trans-Desfluoroparoxetine Hydrochloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | rac-trans-Desfluoroparoxetine Hydrochloride |
| Analyte or Component Names | rac-trans-Desfluoroparoxetine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C19 H21 N O3 . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Paroxetine Related Compound B, (3RS,4SR)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-phenylpiperidine Hydrochloride, Paroxetine Related Compound B as Hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Impurity A as racemic Hydrochloride, Paroxetine Impurity A as racemic Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H21NO3.ClH/c1-2-4-14(5-3-1)17-8-9-20-11-15(17)12-21-16-6-7-18-19(10-16)23-13-22-18;/h1-7,10,15,17,20H,8-9,11-13H2;1H/t15-,17-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.C(Oc1ccc2OCOc2c1)[C@@H]3CNCC[C@H]3c4ccccc4 |
| IUPAC Name | (3S,4R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-phenylpiperidine;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 347.84 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering