Learn More
(3S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine, 98%
Product Code. 11307806
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
11307806 5 g 5g
11397796 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11307806 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L12927.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114636-31-6 | C6H12N2O | 128.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 114636-31-6
Molecular Formula C6H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 128.18
MDL Number MFCD00082748
InChI Key HDCCJUCOIKLZNM-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3s---3-acetamidopyrrolidine, s-n-pyrrolidin-3-yl acetamide, n-3s-pyrrolidin-3-yl acetamide, s-3-acetamidopyrrolidine, acetamide, n-3s-3-pyrrolidinyl, n-3-pyrrolidinyl acetamide #, +-n-3r-pyrrolidin-3-yl acetamide, s-3-acetamido-pyrrolidine, 3s-3-acetamidopyrrolidine, s-n-pyrrolidin-3-ylacetamide
PubChem CID 7021471
IUPAC Name N-[(3S)-pyrrolidin-3-yl]acetamide
SMILES CC(=O)NC1CCNC1
Specifications
Melting Point 52°C to 57°C
Boiling Point 70°C to 72°C (40 mmHg)
Quantity 5 g
UN Number UN3259
Beilstein 4904139
Optical Rotation −46.5° (c=1 in Ethanol)
Formula Weight 128.17
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material (3S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.