Learn More
Memmert™ 4-20 mA Current Loop Interface for IF750plus
Product Code. 17597235 Shop All Memmert Products
Click to view available options
Amperage:
4 to 20 mA
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17597235
Marque: Memmert™ IF750plusV6
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Temperature Output for external temperature monitoring.
  • Temperature of a Pt100 sensor positioned flexibly in chamber for external temperature monitoring (max. 1 SingleDISPLAY, max. 3 TwinDISPLAY)
Spécification
For Use With (Equipment) IF750plus Incubator
Type Current Loop Interface
Amperage 4 to 20 mA