Learn More
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(thien-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 97%, Maybridge
Merk: Maybridge CC70639DA
Overige gegevens : CAS : 1007847-76-8 Gewicht : 0.05100kg
Aantal | 1g |
---|---|
Verpakking | Amber Glass Bottle |
Chemische identificatiekenmerken
1007847-76-8 | |
300.223 | |
OPJUSDABOPHYPQ-UHFFFAOYSA-N | |
43811052 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CC3=CC=CS3 |
C17H21BO2S | |
MFCD11841077 | |
4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thien-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-thien-2-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-yl methyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane | |
4,4,5,5-tetramethyl-2-[4-(thiophen-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane |
Specificatie
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(thien-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane | |
1g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD11841077 | |
OPJUSDABOPHYPQ-UHFFFAOYSA-N | |
4,4,5,5-tetramethyl-2-[4-(thiophen-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane | |
43811052 | |
97% |
Amber Glass Bottle | |
1007847-76-8 | |
100.0 | |
C17H21BO2S | |
4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thien-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-thien-2-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-yl methyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CC3=CC=CS3 | |
300.223 | |
300.23 |