Learn More
4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 95%
Produktkod. p-7034094
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15439315
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51743.03
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 936694-19-8 | C22H35BN2O4 | 402.342 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 936694-19-8
Molecular Formula C22H35BN2O4
Molecular Weight (g/mol) 402.342
MDL Number MFCD16294502
InChI Key AAEYFMAHSYKHGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-boc-piperazinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-boc-1-piperazinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, amtb122, 4-4-boc-piperazinemethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-boc-piperazine methyl phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 53216820
IUPAC Name tert-butyl 4-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]piperazine-1-carboxylate
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN3CCN(CC3)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Quantity 1 g
Beilstein 18669672
Formula Weight 402.34
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.