Learn More
Alfa Aesar™ 4-(4-Chlorobenzoyl)piperidine, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H64740.MD
Overige gegevens : CAS : 53220-41-0 Gewicht : 0.00025kg
Aantal 250mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15402059
  • € 31.30 / 250 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
It is used as pharmaceutical intermediate. The derivative of this compound, 2-amino-3-(4-chlorobenzoyl)-4-[4-(alkyl/aryl)piperazin-yl]thiophene are used as allosteric enhancers of the A1-adenosine receptor.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool dry place. Keep container tightly closed. Incompatible with oxidizing agents.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
4-(4-Chlorobenzoyl)piperidine
53220-41-0
MFCD04113538
158791
Specificatie
4-(4-Chlorobenzoyl)piperidine
Yellow
250mg
Solid
C12H14ClNO
158791
C1CNCCC1C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
2777115
223.7
60° to 63°C
53220-41-0
97%
MFCD04113538
IYGWDOXHCPQXKN-UHFFFAOYSA-N
223.7