Få mere at vide
Få mere at vide
4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS Min % | 97.0 |
| Quantity | 25 g |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Assay Percent Range | 97% |
| Linear Formula | ClC6H4C6H10CO2H |
| Formula Weight | 238.71 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | (E)-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?