Learn More
Alfa Aesar™ 4,4'-Dibromotriphenylamine, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64666.06
Overige gegevens : CAS : 81090-53-1 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401969
  • € 243.00 / 5 gram
Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
4,4'-Dibromotriphenylamine
MFCD00060104
4-Bromo-N-(4-bromophenyl)-N-phenylaniline
81090-53-1
7094354
Specificatie
4,4'-Dibromotriphenylamine
81090-53-1
98%
MFCD00060104
4-Bromo-N-(4-bromophenyl)-N-phenylaniline
85°C
KIGVOJUDEQXKII-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-N-(4-bromophenyl)-N-phenylaniline
13594707
403.12
Solid
C18H13Br2N
7094354
Off-white
5g
C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)Br)C3=CC=C(C=C3)Br
403.117