Learn More
4,4'-Dihydroxybenzophenone, 98+%
Codice prodotto. 11447407
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11447407
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A15097.22
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 611-99-4 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
4,4'-Dihydroxybenzophenone is as a UV light stabilizer. It and its derivatives are found in cosmetics, plastics, films, adhesives and coatings, optical fiber, and printed circuit boards. It is the precursor to certain polycarbonate polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4,4′-Dihydroxybenzophenone is as a UV light stabilizer. It and its derivatives are found in cosmetics, plastics, films, adhesives and coatings, optical fiber, and printed circuit boards. It is the precursor to certain polycarbonate polymers.
Solubility
Soluble in water(0.45g/L).
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 611-99-4
Molecular Formula C13H10O3
Molecular Weight (g/mol) 214.22
MDL Number MFCD00002358
InChI Key RXNYJUSEXLAVNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dihydroxybenzophenone, bis 4-hydroxyphenyl methanone, hbp ketone, methanone, bis 4-hydroxyphenyl, bis 4-hydroxyphenyl ketone, 4,4'-dihydoxy-benzophenone, bis p-hydroxy benzophenone, p,p'-dihydroxybenzophenone, 4,4'-dihydroxydiphenyl ketone, benzophenone, 4,4'-dihydroxy
PubChem CID 69150
ChEBI CHEBI:34365
IUPAC Name bis(4-hydroxyphenyl)methanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C2=CC=C(C=C2)O)O
Specifica
Melting Point 221°C to 225°C
Quantity 100 g
Beilstein 1874572
Solubility Information Soluble in water(0.45g/L).
Formula Weight 214.22
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 4,4'-Dihydroxybenzophenone
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato