Learn More
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride, 96%, Alfa Aesar™
Specifications
Specifications
| Melting Point | 222°C to 224°C |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 175.68 |
| Percent Purity | 96% |
| Chemical Name or Material | 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?