Learn More
Alfa Aesar™ 4,5-Dibromo-2-isopropylimidazole, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63985.MD
Overige gegevens : CAS : 885266-63-7 Gewicht : 0.00025kg
Aantal 250mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400989
  • € 36.70 / 250 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
4,5-Dibromo-2-isopropylimidazole
885266-63-7
MFCD03844701
Specificatie
4,5-Dibromo-2-isopropylimidazole
Off-white
885266-63-7
97%
MFCD03844701
CC(C)C1=NC(=C(N1)Br)Br
267.952
267.95
250mg
Solid
C6H8Br2N2
FRIKRFHXGZYYIL-UHFFFAOYSA-N
4,5-dibromo-2-propan-2-yl-1H-imidazole
24720915