Learn More
Alfa Aesar™ 4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H63976.06
Overige gegevens : CAS : 87600-98-4 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400979
  • € 202.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 22-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid is used as a intermediate for pharmaceutical.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in freezer at (-20°C). Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
87600-98-4
192.983
KGBLYFGHJNGQBK-UHFFFAOYSA-N
4,6-dichloropyrimidine-5-carboxylic acid
C5H2Cl2N2O2
MFCD09909611
24820487
C1=NC(=C(C(=N1)Cl)C(=O)O)Cl
Specificatie
4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid
5g
95%
MFCD09909611
C1=NC(=C(C(=N1)Cl)C(=O)O)Cl
192.983
192.99
White
87600-98-4
C5H2Cl2N2O2
KGBLYFGHJNGQBK-UHFFFAOYSA-N
4,6-dichloropyrimidine-5-carboxylic acid
24820487
Solid