Learn More
4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine, 95%, Thermo Scientific™
Catalog No. 10359070 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packaging:
Glass Bottle
Packungsgröße:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity Packaging Packungsgröße
10359070 25 g Glass Bottle 25g
10251383 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10359070 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 305410250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2164-83-2
Molecular Formula C4H3N3O4
Molecular Weight (g/mol) 157.09
MDL Number MFCD00006110
InChI Key ABTLZAVJDRUDNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimdine, 5-nitro-4,6-pyrimidinediol, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro, 6-hydroxy-5-nitro-3h-pyrimidin-4-one, 6-hydroxy-5-nitro-4 1h-pyrimidinone, 5-nitro-4,6-dihydroxypyrimidine, 4-hydroxy-5-nitro-1h-pyrimidin-6-one, 4 3h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro
PubChem CID 75105
IUPAC Name 6-hydroxy-5-nitro-3,4-dihydropyrimidin-4-one
SMILES OC1=C(C(=O)NC=N1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Melting Point >300°C
Color Yellow
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 95%
Packaging Glass Bottle
Quantity 25 g
Formula Weight 157.09
Percent Purity 95%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material 4, 6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine, 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.