Learn More
Alfa Aesar™ 4,6-Dimethyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64029.14
Overige gegevens : CAS : 35144-22-0 Gewicht : 0.02500kg
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401059
  • € 120.00 / 25 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 07-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
4,6-Dimethyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
186.23
778406
35144-22-0
MFCD03788286
Specificatie
4,6-Dimethyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
80° to 85°C (lit.)
Red-brown
98%
MFCD03788286
35144-22-0
25g
Crystalline Solid
186.23
778406