Specifications
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 168.0°C to 172.0°C |
| Color | White |
| Density | 1.2930g/mL |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97.5% min. (HPLC) |
| Packaging | Plastic bottle |
| Linear Formula | CH3CONHC6H4OH |
| Quantity | 1 kg |
| Show More |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 4-Acetamidophenol
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
- H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
- H302-Harmful if swallowed.
- P264-Wash face, hands and any thoroughly after handling.
- P270-Do not eat, drink or smoke when using this product.
- P273-Avoid release to the environment.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?