Learn More
Alfa Aesar™ 4-Acetyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Merk:  Alfa Aesar™ H62256.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447216
  • € 556.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1807685-51-3
264.103
4-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
1-[3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethanone
C14H18BFO3
QRPSPYZFNHVURF-UHFFFAOYSA-N
75487161
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)C(=O)C)F
Specificatie
4-Acetyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
1807685-51-3
4-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)C(=O)C)F
264.103
264.1
96%
1g
C14H18BFO3
QRPSPYZFNHVURF-UHFFFAOYSA-N
1-[3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethanone
75487161
Solid