Learn More
4-Amino-N-(3-methoxypyrazin-2-yl)benzenesulfonamide, 99%, BLD Pharm™
Product Code. 30778512
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
100mg
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30778512 25 g 25g
30771557 100 g 100g
30766746 5 g 5g
30777154 1 g 1g
30773212 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 30778512 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD14262925g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifikationer
CAS 152-47-6
Molecular Formula C11H12N4O3S
MDL Number MFCD00437754
Quantity 25 g
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=CN=C2OC)=O
Molecular Weight (g/mol) 280.30
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 4-Amino-N-(3-methoxypyrazin-2-yl)benzenesulfonamide
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.