Learn More
Alfa Aesar™ 4-Azaindole, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H64224.03
Overige gegevens : CAS : 272-49-1 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401329
  • € 51.60 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 12-03-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
Solubility
Soluble in methanol and chloroform. Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
4-Azaindole
118.14
109683
272-49-1
MFCD00971977
Pyrrolo[3,2-b]pyridine
Specificatie
4-Azaindole
Solid
118.14
109683
125° to 127°C
272-49-1
97%
MFCD00971977
Pyrrolo[3,2-b]pyridine
1g