Learn More
4-(Boc-amino)-2-chloropyridine, 95%, Thermo Scientific™
Product Code. 11464470
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11464470
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50067.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 234108-73-7
Molecular Formula C10H13ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 228.676
MDL Number MFCD02179232
InChI Key SJCKHLJWAXGPGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-boc-amino-2-chloropyridine, tert-butyl 2-chloropyridine-4-carbamate, tert-butyl n-2-chloropyridin-4-yl carbamate, tert-butyl 2-chloropyridin-4-yl carbamate, 2-chloro-pyridin-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 2-chloropyridin-4-ylcarbamate, carbamic acid, 2-chloro-4-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pubchem19627, tert-butyl-2-chloropyridin-4-ylcarbamate, tert-butyl 2-chloropyrid-4-yl carbamate
PubChem CID 21858447
IUPAC Name tert-butyl N-(2-chloropyridin-4-yl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(=NC=C1)Cl
Specifica
Quantity 5 g
Formula Weight 228.68
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 4-(Boc-amino)-2-chloropyridine
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato