Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-1H-indazole, ≥97%
Merk:  Alfa Aesar™ H64527.03
Overige gegevens : CAS : 186407-74-9 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 1 Pack group : III
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401789
  • € 25.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 26-03-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
4-Bromo-1H-indazole
197.04
UN2811
186407-74-9
MFCD05664001
9757929
Specificatie
4-Bromo-1H-indazole
Off-white
Solid
1g
MFCD05664001
9757929
186407-74-9
164° to 169°C
≥97%
197.04
UN2811