Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H63965.06
Overige gegevens : CAS : 177480-81-8 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400969
  • € 111.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 07-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
177480-81-8
253.45
MFCD00236589
Specificatie
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
Off-white
Solid
253.45
177480-81-8
5g
98%
MFCD00236589