Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-2-fluoro-N-(4-isopropylphenyl)benzenesulfonamide, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H65053.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439346
  • € 233.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 21-08-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
MFCD27975716
Specificatie
4-Bromo-2-fluoro-N-(4-isopropylphenyl)benzenesulfonamide
MFCD27975716
Solid
1g
372.25
97%
Video's
SDS Documentatie