Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-2-methylbenzaldehyde, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H61314.03
Overige gegevens : CAS : 24078-12-4 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447838
  • € 166.00 / 1 gram
Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
24078-12-4
199.047
RCBPVESMGNZMSG-UHFFFAOYSA-N
13555150
CC1=C(C=CC(=C1)Br)C=O
C8H7BrO
MFCD07787171
4-bromo-2-methyl-benzaldehyde, 2-methyl-4-bromobenzaldehyde, 5-bromo-2-formyltoluene, benzaldehyde, 4-bromo-2-methyl, acmc-1chij, 4-brom-2-methylbenzaldehyd, ksc494k3j, 4-bromo-2-methyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-bromo-2-methyl
4-bromo-2-methylbenzaldehyde
Specificatie
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
24078-12-4
MFCD07787171
RCBPVESMGNZMSG-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-methylbenzaldehyde
13555150
Solid
1g
C8H7BrO
4-bromo-2-methyl-benzaldehyde, 2-methyl-4-bromobenzaldehyde, 5-bromo-2-formyltoluene, benzaldehyde, 4-bromo-2-methyl, acmc-1chij, 4-brom-2-methylbenzaldehyd, ksc494k3j, 4-bromo-2-methyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-bromo-2-methyl
CC1=C(C=CC(=C1)Br)C=O
199.047
199.04
95%