Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64362.03
Overige gegevens : CAS : 1017793-21-3 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401529
  • € 80.80 / 1 gram
Op voorraad 4
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
Useful intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Refrigerate. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
1017793-21-3
MFCD11040607
Specificatie
4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
1017793-21-3
Solid
C5H2BrClFN
UMQBGWKWOLRROL-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
56604170
210.43
1g
98%
MFCD11040607
C1=CN=C(C(=C1Br)Cl)F
210.43