Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H61459.03
Overige gegevens : CAS : 1735-53-1 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15448008
  • € 75.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 24-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1735-53-1
250.018
KSXUIQQDHHFSRN-UHFFFAOYSA-N
10800647
C1=CC(=C(C=C1C#N)C(F)(F)F)Br
C8H3BrF3N
MFCD03095347
4-bromo-3-trifluoromethyl benzonitrile, 3-trifluoromethyl-4-bromobenzonitrile, 2-bromo-5-cyanobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-bromo benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-3-trifluoromethyl, 4-bromo-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, 4-bromo-3-trifluoromethyl-benzonitrile, pubchem1576, intermediates-zcf02288, acmc-209e6z
4-bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Specificatie
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
1g
C8H3BrF3N
UN3439
KSXUIQQDHHFSRN-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
10800647
Crystalline Solid
Yellow
1735-53-1
MFCD03095347
4-bromo-3-trifluoromethyl benzonitrile, 3-trifluoromethyl-4-bromobenzonitrile, 2-bromo-5-cyanobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-bromo benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-3-trifluoromethyl, 4-bromo-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, 4-bromo-3-trifluoromethyl-benzonitrile, pubchem1576, intermediates-zcf02288, acmc-209e6z
C1=CC(=C(C=C1C#N)C(F)(F)F)Br
250.018
250.02
98%