Learn More
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 15425607
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15425607 250 mg 250mg
15405607 1 g 1g
15415607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15425607 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H32838.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1020717-99-0
Molecular Formula C7H3BrFNO4
Molecular Weight (g/mol) 264.006
MDL Number MFCD08702773
InChI Key JZVCMOJSPCGLTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-4-bromo-5-fluorobenzoic acid, 4-bromo-3-fluoro-6-nitrobenzoic acid, 4-bromo-5-fluoro-2-nitro benzoic acid, 4-bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoicacid, 4-bromo-5-fluoro-2-nitro-benzoic acid
PubChem CID 29919248
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)Br)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Quantity 250 mg
Formula Weight 264.01
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.