Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(2,3-dichlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H62370.06
Overige gegevens : Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447336
  • € 1174.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 24-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
MFCD26143323
Specificatie
4-Bromo-N-(2,3-dichlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD26143323
Solid
5g
449.07
97%