missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(2-methoxybenzyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%

Merk:  Alfa Aesar™ H63080.03

Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg

Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15448116

  • € 294.00 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

MFCD26960687

Specificatie

4-Bromo-N-(2-methoxybenzyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD26960687
Solid
1g
424.23
97%
Video's
SDS