missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%

Merk:  Alfa Aesar™ H62881.06

Overige gegevens : Gewicht : 0.00500kg

Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15447956

  • € 1174.00 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 24-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

MFCD26143346

Specificatie

4-Bromo-N-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD26143346
Solid
5g
414.63
97%
Video's
SDS