Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(4-methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63654.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15448426
  • € 294.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-07-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
MFCD26143379
Specificatie
4-Bromo-N-(4-methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD26143379
Solid
1g
410.21
97%