Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-methylaniline, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H55273.03
Overige gegevens : CAS : 6911-87-1 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401478
  • € 46.60 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 07-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
4-Bromo-N-methylaniline
6911-87-1
186.05
MFCD03030391
Specificatie
4-Bromo-N-methylaniline
1.6130
259° to 260°C
1g
186.05
6911-87-1
1.482g/mL
Liquid
97%
MFCD03030391