Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N,N-bis(4-methoxybenzyl)benzenesulfonamide, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H64637.03
Overige gegevens : CAS : 192767-23-0 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439046
  • € 128.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 13-08-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
192767-23-0
476.385
YYLDNQJUMNGLLQ-UHFFFAOYSA-N
25138881
COC1=CC=C(C=C1)CN(CC2=CC=C(C=C2)OC)S(=O)(=O)C3=CC=C(C=C3)Br
C22H22BrNO4S
MFCD27665298
n,n-bis 4-methoxybenzyl-4-bromobenzenesulfonamide, 4-bromo-n,n-bis 4-methoxybenzyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n,n-bis 4-methoxyphenyl methyl benzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 4-bromo-n,n-bis 4-methoxyphenyl methyl, 4-bromo-n,n-bis 4-methoxyphenyl methyl benzenesulfonamide
4-bromo-N,N-bis[(4-methoxyphenyl)methyl]benzenesulfonamide
Specificatie
4-Bromo-N,N-bis(4-methoxybenzyl)benzenesulfonamide
192767-23-0
MFCD27665298
YYLDNQJUMNGLLQ-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-N,N-bis[(4-methoxyphenyl)methyl]benzenesulfonamide
25138881
Solid
1g
C22H22BrNO4S
n,n-bis 4-methoxybenzyl-4-bromobenzenesulfonamide, 4-bromo-n,n-bis 4-methoxybenzyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n,n-bis 4-methoxyphenyl methyl benzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 4-bromo-n,n-bis 4-methoxyphenyl methyl, 4-bromo-n,n-bis 4-methoxyphenyl methyl benzenesulfonamide
COC1=CC=C(C=C1)CN(CC2=CC=C(C=C2)OC)S(=O)(=O)C3=CC=C(C=C3)Br
476.385
476.38
95%