Learn More
4-Bromobenzyl bromide, 98%
Product Code. p-73135 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 10275340
Brand: Thermo Scientific Acros 150410250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 589-15-1 | C7H6Br2 | 249.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 589-15-1
Molecular Formula C7H6Br2
Molecular Weight (g/mol) 249.93
MDL Number MFCD00000179
InChI Key YLRBJYMANQKEAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzyl bromide, 1-bromo-4-bromomethyl benzene, p-bromobenzyl bromide, alpha,p-dibromotoluene, alpha,4-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-4-bromomethyl, 4-bromobenzylbromide, unii-3d1ttl8bgn, a,p-dibromotoluene, 4-bromo benzyl bromide
PubChem CID 68527
IUPAC Name 1-bromo-4-(bromomethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)Br
Specifications
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 60.0°C to 64.0°C
Color Tan to White
Boiling Point 115.0°C to 124.0°C (12.0 mmHg)
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula BrC6H4CH2Br
Quantity 25 g
Beilstein 05, 308
Merck Index 15, 1416
Solubility Information Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,ether,carbon disulfide and,benzene
Formula Weight 249.93
Percent Purity 98%
Physical Form Coarse Crystalline Solid or Solid Melt
Chemical Name or Material 4-Bromobenzyl bromide, 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromobenzyl bromide
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato