Få mere at vide
4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11357369
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11357369 5 g 5g
11347369 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11357369 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27482.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18704-67-1
Molecular Formula C9H7ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 194.618
MDL Number MFCD00209566
InChI Key BAWPNSUPRVQKKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-1h-pyrazol-3-yl phenol, 3-5-chloro-2-hydroxyphenyl pyrazole, phenol,4-chloro-2-1h-pyrazol-3-yl, acmc-20amm6, dmglumyoloaxjy-uhfffaoysa-n, 2-1h-pyrazole-5-yl-4-chlorophenol, 4-chloro-2-1h-pyrazol-3-yl-phenol, phenol, 4-chloro-2-1h-pyrazol-3-yl, 4-chloro-2-2h-pyrazol-3-yl phenol, 4-chloro-6-1,2-dihydropyrazol-3-ylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone
PubChem CID 6805776
IUPAC Name 4-chloro-6-(1,2-dihydropyrazol-3-ylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one
SMILES C1=CC(=O)C(=C2C=CNN2)C=C1Cl
Tekniske data
Melting Point 157°C to 158°C
Quantity 5 g
Formula Weight 194.62
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.