Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64180.06
Overige gegevens : CAS : 15513-48-1 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401279
  • € 453.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 18-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
15513-48-1
186.595
PSBGFLWVQDGETK-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
C7H7ClN2O2
MFCD08543468
10702725
CC1=NC(=C(C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-])C
Specificatie
4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
70°C to 73°C
15513-48-1
C7H7ClN2O2
1569403
CC1=NC(=C(C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-])C
186.595
186.6
White
5g
98%
MFCD08543468
PSBGFLWVQDGETK-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
10702725
Solid