Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-2-methylpyridine, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H64093.03
Overige gegevens : CAS : 3678-63-5 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401139
  • € 64.60 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 07-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
4-Chloro-2-methylpyridine
127.57
107196
3678-63-5
MFCD00038833
4-Chloro-2-picoline
Specificatie
4-Chloro-2-methylpyridine
1.5205
Liquid
Colorless to pale yellow
1g
MFCD00038833
4-Chloro-2-picoline
3678-63-5
1.15g/mL
95%
54° to 56°C (15mmHg) (lit.)
127.57
107196