Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64411.06
Overige gegevens : CAS : 32137-20-5 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401619
  • € 128.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 22-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
32137-20-5
198.545
HKBWIKAFHCGRTH-UHFFFAOYSA-N
2736545
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)Cl
C7H3ClF4
MFCD00060646
1-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
1-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Specificatie
4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
135°C
5g
1.4335
C7H3ClF4
2093904
HKBWIKAFHCGRTH-UHFFFAOYSA-N
1-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
2736545
Liquid
1.49g/mL
Yellow
32137-20-5
98%
MFCD00060646
1-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)Cl
198.545
198.54