Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-(2,5-difluorophenyl)-3-sulfamoylbenzamide, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H65273.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439526
  • € 233.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
MFCD28098776
Specificatie
4-Chloro-N-(2,5-difluorophenyl)-3-sulfamoylbenzamide
MFCD28098776
Solid
1g
346.74
95%