Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)-3-sulfamoylbenzamide, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H65419.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439636
  • € 233.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
MFCD08522711
Specificatie
4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)-3-sulfamoylbenzamide
1g
342.77
95%
White
MFCD08522711
Solid