Learn More
4'-Chloroacetanilide, TRC
Product Code. 17994025
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
17994025 5 g 5g
17910985 1 g 1g
17922005 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17994025 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC3633555G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 539-03-7
Formula Weight 169.0294
InChI Formula InChI=1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
IUPAC Name N-(4-chlorophenyl)acetamide
Molecular Formula C8 H8 Cl N O
Molecular Weight (g/mol) 169.61
Percent Purity >95%
SMILES CC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
Synonym Acetanilide, 4'-chloro- (8CI), N-(4-Chlorophenyl)acetamide, 4'-Chloroacetanilide, N-(4-Chlorophenyl)ethaneamide, N-(p-Chlorophenyl)acetamide, N-Acetyl-4-chloroaniline, N-Acetyl-p-chloroaniline, NSC 40563, NSC 444, p-Chloroacetanilide
Chemical Name or Material 4-Chloroacetanilide
Grade HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Spezifikation
Quantity 5 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.